Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung für die Elektrophorese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.11608.0030EA 76.9 EUR
1.11608.0030
Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung für die Elektrophorese, Sigma-Aldrich®
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Molecular Weight: 394,31 g/mol
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2810
ADR: 6.1,