Ammoniaklösung 25%, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniak
, Ammoniumhydroxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05432.9999EA
0
EUR
1.05432.9999
1.05432.2500
1.05432.9181
1.05432.1011
1.05432.1000
1.05432.9025
1.05432.5000
Ammoniaklösung 25%, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Ammoniaklösung
Formel:
NH₃ Molecular Weight: 35,05 g/mol Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C Dichte: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -57.5 °C |
Boiling Point | 37.7 °C |
Vapor Pressure | 483 hPa (20 °C) |
Explosion Limit | 15.4 - 33.6 %(V) |
Density | 0.903 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly alkaline |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |