Ammoniaklösung 10%, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniak
, Ammoniumhydroxid
190063UEA
124
EUR
190063U
VWRC190065W
190064V
Ammoniaklösung 10%, AnalaR NORMAPUR®
Ammoniaklösung
Formel:
NH₃ Molecular Weight: 35,05 g/mol Dichte: 0,957 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | 9,0 - 11,0 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
PO₄ (Phosphate) | Max. 0.1 ppm |
S (Sulphide) | Max. 0.1 ppm |
SO₄ (Sulphate) | Max. 0.1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
K (Potassium) | Max. 1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.5 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.1 ppm |
Na (Sodium) | Max. 1 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.05 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.05 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.2 ppm |