Tetramethylammoniumhydroxid 25% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
191773BEA 94.7 EUR
191773B
Tetramethylammoniumhydroxid 25% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Tetramethylammonium hydroxide
Formel: C₄H₁₃NO
Molecular Weight: 91,15 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008280
CAS-Nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 24 - 26 %
Halide (as Cl) Max. 0.2 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %