Zinksulfat 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
SIAL83265-1L-FEA 223 EUR
SIAL83265-1L-F SIAL83265-250ML-F
Zinksulfat 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Zinksulfat
Formel: O₄SZn
Molecular Weight: 161,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011302
CAS-Nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III