Zinksulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

KRAF01439.5000EA 89.6 EUR
KRAF01439.5000 KRAF01439.6020 KRAF01439.2000 KRAF01439.3000
Zinksulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Zinksulfat
Formel: O₄SZn
Molecular Weight: 161,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011302
CAS-Nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR