Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung für die Phosphatasebestimmung in Serum
220933MEA 90 EUR
220933M
Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung für die Phosphatasebestimmung in Serum
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Magnesium chloride 0.999 - 1.001 mol