Salzsäure 36%, VLSI Selectipur® für die Elektronikindustrie
Gefahr
50489136.EA 37.7 EUR
50489136. ELCH51153627_U
Salzsäure 36%, VLSI Selectipur® für die Elektronikindustrie
Salzsäure
BASF Produkt
Bitte beachten Diese Chemikalie ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Schmelzpunkt: -30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27