Salzsäure 35% für die Nahrungsmittelanalyse niedriger Blei-Gehalt

Gefahr

285123NEA 0 EUR
285123N
Salzsäure 35% für die Nahrungsmittelanalyse niedriger Blei-Gehalt
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR