Natriumhydroxid 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
31630.303EA
92.9
EUR
31630.303
Natriumhydroxid 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Dichte: 1 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0499 - 0.0501 mol/l |