Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
31300.291EA
44.4
EUR
31300.291
Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
NIST traceable | Confirmed |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.998 - 1.002 mol/l |