Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
7129.1000EA
79.27
EUR
7129.1000
Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,III |