Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in Methanol
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
KRAF05069.2700EA
25.9
EUR
KRAF05069.2700
KRAF05069.3700
KRAF05069.4700
KRAF05069.5400
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in Methanol
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 3286 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...