Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Ethanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
31303.291EA
71.3
EUR
31303.291_T
31303.291DP
31303.291
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Ethanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Dieses Produkt kann sich während der Lagerung gelb-braun verfärben.
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 2924 ADR: 3 (8),II |
Spezifikation Testergebnisse
NIST rückführbar | Bestätigt |
Appearance | Clear colourless liquid |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |