Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: KalihydratÄtzkali
7130.1000EA 34.69 EUR
7130.1000
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 0.0995 - 0.1005