Essigsäure 32%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethansäure
20132.364EA
85.1
EUR
20132.364
Essigsäure 32%, TECHNICAL
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Molecular Weight: 60,05 g/mol Dichte: 1,04 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2790 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 32 % |