Guanidiniumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomethanamidin Hydrochlorid
, Carbamidin Hydrochlorid
, Guanidin-Chlorid
, Aminomethansäureamidiniumchlorid
, Guanidinhydrochlorid
A0860.0500EA
113
EUR
A0860.0500
Guanidiniumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung
Guanidiniumchlorid
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Molecular Weight: 95,53 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013026 CAS-Nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 |