Guanidiniumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung für die Biotechnologie
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomethanamidin Hydrochlorid
, Carbamidin Hydrochlorid
, Guanidin-Chlorid
, Aminomethansäureamidiniumchlorid
, Guanidinhydrochlorid
J842-4LEA
0
EUR
J842-4L
Guanidiniumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung für die Biotechnologie
Guanidiniumchlorid
A convenient premixed solution of the biotechnology grade powder easily diluted for almost any RNA or protein purification procedure.
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Molecular Weight: 95,53 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013026 CAS-Nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Absorbanz@230nm | <0.05 |
Absorbanz@260nm | < 0,05 |
Absorbanz@280nm | < 0,15 |
Leitfähigkeit@25°C (1:100, Wasser) | 8 - 10 mmhos |
Spezifisches Gewicht | 1,1849 g/ml - 1,1949 g/ml |
Titration |