(±)-1-Octen-3-ol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Achtung
Synonyme: (±)-3-Hydroxy-1-octen(±)-Pentyl-vinylcarbinol(±)-Oct-1-en-3-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18543.9999
(±)-1-Octen-3-ol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Octen-3-ol
Formel: C₈H₁₆O
Molecular Weight: 128,21 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004589
CAS-Nummer: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/98/2343698.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -49 °C
Molar Mass 128.21 g/mol
Boiling Point 173 - 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 68 °C
Refractive Index 1.4378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 8 %(V)
Density 0.83 - 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 245 °C
Viscosity Kinematic 5.3 mm2/s (23 °C)