DL-m-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propionsäure
, 3-Hydroxyphenylalanin
, 3-(m-Hydroxyphenyl)-DL-alanin
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALT3629-1GEA
224
EUR
SIALT3629-1G
DL-m-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
DL-m-Tyrosin
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181,19 g/mol Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 283 °C Dichte: 1,456 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00002597 CAS-Nummer: 775-06-4 EINECS: 212-270-9 Merck Index: 12,09971 |