(±)-3-Phenylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-3-Phenylbutansäure
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL116807-5GEA
48
EUR
SIAL116807-5G
SIAL116807-25G
(±)-3-Phenylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Phenylbuttersäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,2 g/mol |
MDL:
MFCD00002725 CAS-Nummer: 4593-90-2 EINECS: 224-987-4 |