(±)-2-Phenylbuttersäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-2-Phenylbutansäure
B23222.22EA 51 EUR
B23222.22
(±)-2-Phenylbuttersäure ≥98%
(±)-2-Phenylbuttersäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 270…272 °C
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002667
CAS-Nummer: 90-27-7
EINECS: 201-982-5