DL-Valin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
(±)-2-Amino-3-methylbutansäure
, (±)-2-Aminoisovaleriansäure
, H-DL-Val-OH
, (±)-Valin
BACE4031331.0100EA
165
EUR
BACE4031331.0100
BACE4031331.0025
DL-Valin
DL-Valin
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molecular Weight: 117,15 g/mol Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 86 °C Dichte: 1,352 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004267 CAS-Nummer: 516-06-3 EINECS: 208-220-0 Merck Index: 12,10046 |