Chloroform ≥99,8% stabilisiert, Ökologische Qualität

Gefahr

Synonyme: Trichlormethan

Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol

40974.K2EA 59.9 EUR
40974.K2 40974.M1
Chloroform ≥99,8% stabilisiert, Ökologische Qualität
Chloroform

Purity: 99.8+%
CAS No.: 67-66-3
Molecular Formula: CHCl3
Formula Weight: 119.38
Physical Form: Liquid
Density: 1.492
Refractive Index: 1.4460
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 60.5-61.5°
Beilstein Reference: 1731042
Merck Reference: 14,2141
UN No.: 1888
MDL No.: MFCD00000826


Suitable for pesticide analysis, environmental and GC analysis

Formel: CHCl₃
Molecular Weight: 119,38 g/mol
Siedepunkt: 60,5…61.5 °C
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,492
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR