Chloroform, extra trocken über Molekularsieb 99.9% stabilisiert, AcroSeal™
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichlormethan
364320025.EA
207
EUR
364320025.
364320010.
364321000.
364325000.
Chloroform, extra trocken über Molekularsieb 99.9% stabilisiert, AcroSeal™
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Molecular Weight: 119,38 g/mol Siedepunkt: 61 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 1,48 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.85 % |
Stabilizer | 50 to 150 ppm Amylene |