Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 360,000 (K90)
Lieferant: Serva
Synonyme: PolyvidonPoly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylen]PVP
SERA39609.01EA 0 EUR
SERA39609.01 SERA39609.02
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 360,000 (K90)
Polyvinylpyrrolidon
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8