Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 24,000 (K25)
Lieferant: Serva
Synonyme: PolyvidonPoly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylen]PVP
SERA33420.03EA 178 EUR
SERA33420.03 SERA33420.01 SERA33420.02
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 24,000 (K25)
Polyvinylpyrrolidon
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8