Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 10,000 (K15)
Lieferant: Serva
Synonyme:
Polyvidon
, Poly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylen]
, PVP
SERA33422.01EA
51.4
EUR
SERA33422.01
SERA33422.02
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 10,000 (K15)
Polyvinylpyrrolidon
Formel:
(C₆H₉NO)n Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01076626 CAS-Nummer: 9003-39-8 |