Polyvinylpyrrolidon (K15), BioChemica®
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: PolyvidonPoly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylen]PVP
A2258.1000EA 160 EUR
A2258.1000
Polyvinylpyrrolidon (K15), BioChemica®
Polyvinylpyrrolidon
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (from N) 12.0 - 12.8 %
pH (5 %; H2O) 3.0 - 5.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Water (K.F.) max. 5 %
Solubility (10 %; H2O) clear, colorless to yellowish