VWR®, Rack-Ketten für Röhrchen
Lieferant: VWR
479-2129EA 42.3 EUR
VWRI479-2129
VWR®, Rack-Ketten für Röhrchen
Kunststoff, farbig.
  • Das Ketten-Reagenzglas-Rack lässt sich für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen anpassen, z. B. in Wasser- oder Eisbädern, Blutentnahmetabletts, in einem Duraporter®-Transportbehälter oder überall dort, wo ein Röhrchengestell benötigt wird.
  • Maximieren Sie Ihren wertvollen Platz auf der Werkbank mit der Flexibilität, mehrere Röhrchengrößen (5/15 ml und 15 – 17 mm-Röhrchen) in einem konfigurierbaren Gestell aufzunehmen.
  • Das offene Design ermöglicht eine Exposition in Wasser- und Eisbädern. Es trägt zur Verringerung von Identifikationsfehlern bei.
  • Erstellen Sie verschiedene Formen und Rackgrößen mit bis zu 16 Wells je nach Bedarf: Eine gerade Linie, ein Kreis, 2 x 8, 4 x 4 usw.
  • Bringen Sie mehrere Ketten-Rack-Packs zusammen, um größere Anforderungen an die Röhrchengestell-Konfiguration zu erfüllen.
  • Verschiedene Farben zur einfachen Identifizierung von Röhrchen oder Tests (Blau, Grün, Gelb und Natur)
  • Nicht autoklavierbar
Das kettenförmige Reagenzglas-Rack weist ein einzigartiges Design auf, das die Möglichkeit bietet, mehrere Konfigurationen zu kombinieren, um Röhrchengestelle in unterschiedlichen Formen zu bilden. Jedes Well ist so flexibel, dass es 5 ml-Röhrchen auf einer Seite halten kann. Drehen Sie es um 180°, um 15 ml- oder 15 – 17 mm-Röhrchen (runder und konischer Boden) aufzunehmen. Kombinieren Sie die verschieden großen Kavitäten, um ein Rack zu kreieren, das Röhrchen in mehreren Größen in vielen praktischen Konfigurationen aufnimmt.