Polyethylenglycol 3.000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyoxyethylen 3.000Polyglycol 3.000Polyethylenoxid 3.000PEG 3.000
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL81227-1KGEA 111 EUR
SIAL81227-1KG SIAL81227-250G SIAL81227-2.5KG
Polyethylenglycol 3.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 3.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 3000 g/mol
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2