Polyethylenglycol 300, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyethylenoxid 300Polyoxyethylen 300Polyglycol 300PEG 300
SIAL90878-250ML-FEA 38 EUR
SIAL90878-250ML-F SIAL90878-1L-F
Polyethylenglycol 300, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 300 g/mol
Schmelzpunkt: –15…–10 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2