Polyethylenglycol 200, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyethylenoxid 200Polyglycol 200PEG 200Polyoxyethylen 200
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81282-1GEA 220 EUR
81282-1G
Polyethylenglycol 200, Supelco®
Polyethylenglycol 200
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 200 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55…–40 °C
Dichte: 1,124 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779596
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2