Polyethylenglycol 200
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Polyethylenoxid 200
, Polyglycol 200
, PEG 200
, Polyoxyethylen 200
B21918.0BEA
60.4
EUR
B21918.0B
B21918.30
Polyethylenglycol 200
Polyethylenglycol 200
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molecular Weight: 200 g/mol Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –55…–40 °C Dichte: 1,127 Flammpunkt: 171 °C (339 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01779596 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 203-473-3 |