Polyethylenglycol 1.000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
PEG 1.000
, Polyglycol 1.000
, Polyethylenoxid 1.000
, Polyoxyethylen 1.000
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL81188-250GEA
45.7
EUR
SIAL81188-250G
SIAL81188-1KG
Polyethylenglycol 1.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 1.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molecular Weight: 1000 g/mol Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 33…40 °C Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 13,07651 |