Polyethylenglycol 1.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
PEG 1.000
, Polyglycol 1.000
, Polyethylenoxid 1.000
, Polyoxyethylen 1.000
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07488.1000EA
54
EUR
8.07488.9050
8.07488.1000
8.07488.5000
8.07488.9999
Polyethylenglycol 1.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 1.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molecular Weight: 1000 g/mol Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 33…40 °C Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 13,07651 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 750 g/l (20 °C) |
Melting Point | 33 - 40 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 260 °C |
Density | 1.2 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 420 °C |
Viscosity kinematic | 22 - 27 mm2/s (20 °C) (50% solution) |