Silber-Standardlösung, 1000 mg/L Ag in verd. Salpetersäure-Standard (aus AgNO₃) ARISTAR® für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
456022KEA 150 EUR
456022K 456024M
Silber-Standardlösung, 1000 mg/L Ag in verd. Salpetersäure-Standard (aus AgNO₃) ARISTAR® für die ICP
Standards Kationischer Standards Silber-Standards
AgNO₃ in HNO₃ 2 bis 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ ISO17025 akkreditiert sind.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022