Lebensmittel-Thermometer (HACCP) mit einklappbarem Einstechfühler, TLC 700
Lieferant: Ebro
620-2317EA 54 EUR
620-2317
Lebensmittel-Thermometer (HACCP) mit einklappbarem Einstechfühler, TLC 700
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Klapp-Thermometer eignet sich für die schnelle und präzise Temperaturkontrolle etwa beim Wareneingang, für die Speisenausgabe, für Cateringfirmen, die Lebensmittelindustrie und den Handel, aber auch zur Überwachung der Temperaturen im Kühlhaus oder im Labor. Der einklappbare Einstechfühler dient zur Messung der Kerntemperatur vor allem von Lebensmitteln.
  • Robust und stoßfest
  • Lange Batterielaufzeit
  • Dank geringer Größe passt das Geräte in jede Hosen- oder Jackentasche; einklappbarer Einstechfühler für ein sicheres Verstauen
Batterie: Lithium-Knopfzelle 3 V, Typ CR 2032
Standards: Tests, Leistung, Tauglichkeit: EN 13485
Periodische Überprüfung und Kalibrierung: EN 13486
Gemäß DIN 13485