Cadmium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cd in verd. Salpetersäure (aus Cd) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
455142NEA 137 EUR
455142N 455144P
Cadmium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cd in verd. Salpetersäure (aus Cd) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Cadmium-Standards
Cd gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022