Stärke (aus Weizen), Pulver, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
21146.290EA
53.5
EUR
21146.290
Stärke (aus Weizen), Pulver, TECHNICAL
Starch
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Molecular Weight: 162,14 g/mol Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082026 CAS-Nummer: 9005-25-8 EINECS: 232-679-6 |
Spezifikation Testergebnisse
IR Spectrum | Passes test |