Stärke (aus Maiskörnern), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALS4180-500GEA 153 EUR
SIALS4180-500G SIALS4180-100G SIALS4180-1KG
Stärke (aus Maiskörnern), Sigma-Aldrich®
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6