Stärke (aus Kartoffel), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALS4251-2KGEA 122 EUR
SIALS4251-2KG SIALS4251-5KG
Stärke (aus Kartoffel), Sigma-Aldrich®
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6