Agarose
Lieferant: Vector Laboratories
VECTSA-5010-2EA 459 EUR
VECTSA-5010-2
Agarose
Agarose
Schmelzpunkt: 60…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg