Agarose IEF, Electran für die Elektrophorese
443174YEA 2730 EUR
443174Y 443173H
Agarose IEF, Electran für die Elektrophorese
Agarose
Agarose IEF wurde sowohl für die Isoelektrische Fokussierung in allen pH Bereichen als auch für die Isotachophorese entwickelt und zeigt keine Elektroendosmose.
Die Agarose bildet ein hoch poröses Gel welches eine schnelle Fokussierung hochmolekularer Proteine erlaubt. Sie erlaubt das Gießen sehr dünner Gele, welche eine verbesserte Auflösung gewährleisten und bei Raumtemperatur schnell auspolymerisieren.
  • DNase und RNase frei
Schmelzpunkt: 60…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Electroendosmosis Below detection
Gel strength (1.5 %; water) Min. 500 GCM
SO4 (Sulphate) Max. 0.20 %