Neomycin trisulphate salt hydrate pflanzliche Zellkulturen getestet, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALN3144-100GEA 510 EUR
SIALN3144-100G
Neomycin trisulphate salt hydrate pflanzliche Zellkulturen getestet, Sigma-Aldrich®
Neomycin trisulphate salt hydrate
Formel: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·₃H₂SO₄·xH₂O
Molecular Weight: 908,88 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150829
CAS-Nummer: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Merck Index: 12,06542