D(+)-Galactose, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL48260-500G-FEA 333 EUR
SIAL48260-500G-F SIAL48260-100G-F
D(+)-Galactose, Millipore®
D(+)-Galactose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 527 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163…169 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151230
CAS-Nummer: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/21/2302121.jpg