Amyloid-Plaque-Färbereagenz, Amylo-Glo® RTD™
Lieferant: Biosensis
Amylo-Glo® RTD™
BSENTR-300-AGEA 258 EUR
BSENTR-300-AG
Amyloid-Plaque-Färbereagenz, Amylo-Glo® RTD™
Färbemittel Molekularbiologie-Färbemittel
Amylo-Glo RTD ist ein Reagenz zur Färbung von Amyloid-Plaques in Gewebeschnitten.
  • Farbstoff wird unter physiologischen Bedingungen durch UV-Licht angeregt und leuchtet in sehr hellem Blau
  • Einzigartiges Anregungs-/Emissionsprofil und schonende Färbung
  • Kombination für Mehrfach-Immunfluoreszenzmarkierungen
Amylo-Glo RTD ist mit frischen, gefrorenen und formalin-fixierten Gewebeschnitten in der Immunhistochemie oder Zytochemie kompatibel und dank seiner hohen Fluoreszenzintensität und Beständigkeit gegen Photobleichung besonders gut für die konfokale Anregung und Mehrfachmarkierung geeignet. Da Amylo-Glo® im UV-Kanal fluoresziert, können zudem sehr einfach Doppel- und Dreifachmarkierungen durchgeführt werden.
Amylo-Glo® RTD™ is compatible with fresh, frozen, and formalin-fixed immunohistochemistry or cytochemistry, and it is particularly good for confocal and multiple labeling because of its high fluorescent intensity and high resistance to photo-bleaching. Moreover because Amylo-Glo® fluoresces in the UV channel, double and triple labeling experiments can be performed very easily - See protocol.