VWR®, Vertikale Doppel-Gelelektrophoresesysteme, kuroGEL Verti 1010
Lieferant: VWR
VWR®
700-0167EA 633 EUR
700-0167
VWR®, Vertikale Doppel-Gelelektrophoresesysteme, kuroGEL Verti 1010
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Die vertikale kuroGEL Verti Doppel-Geleinheit bietet die Flexibilität, zwei Gele entweder gekühlt oder ungekühlt und mit oder ohne Gelgießstand laufen zu lassen.
  • Das neue Haltesystem ermöglicht die Verwendung der meisten handelsüblichen Polyacrylamid-Fertiggele (8×10 cm oder 10×10 cm) in einer Vielzahl verschieden dicker Kassetten
  • Zwei Schrauben vereinfachen das Einspannen ohne Zuhilfenahme separater Klemmen
  • Selbstdichtende Schnapp-Verbindungsstücke verhindern, dass beim Entfernen des Kühlschlauchs Kühlflüssigkeit ausläuft
Die kuroGEL Verti 1010 Mini-Geleinheiten eignen sich ideal für standardmäßige PAGE-Anwendungen mit selbstgegossenen Gelen. Weiche Silikondichtungen im präzisionsgefertigten Gelgießstand gewährleisten zusammen mit dem Gelmodul einen einfachen, auslaufsicheren Betrieb.
Lieferumfang: System wird komplett mit 2 Glasplatten, 2 Glasplatten mit Aussparungen, 1 Dummy-Platte, 2 Spacer-Sets (1,0 mm) und 2 Kämmen (1,0 mm) mit 12 Probentaschen geliefert.