Dimethylsulfoxid-[D6] ≥99,95% (Isotop), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
DMSO deuteriert
, DMSO-D6
, Methylsulfoxid deuteriert
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03562.0010EA
180
EUR
1.03562.0010
1.03562.0009
1.03562.0005
1.03562.0025
Dimethylsulfoxid-[D6] ≥99,95% (Isotop), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel:
D₃CS(O)CD₃ Molecular Weight: 84,09 g/mol Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 20,2 °C Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 82 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002090 CAS-Nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Water (K. Fischer, HO + DO) | |
Water (NMR, HO) |