Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Stäbe ~ 1.6 mm (1/16"), Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05743.1000EA 225 EUR
1.05743.1000
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Stäbe ~ 1.6 mm (1/16"), Supelco®
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Dichte: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03457537
CAS-Nummer: 70955-01-0
EINECS: 215-283-8